Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Mating Factor (1-6)
Código de producto. 15467859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467859 25 mg 25 miligramos
15457859 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467859 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66484.MB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 65418-88-4 | C45H59N11O8 | 882.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65418-88-4
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Solid