Learn More
Hidrocloruro alfa-lobelínico, TRC
Código de producto. 30475460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475460 100 mg 100 miligramos
30472268 500 mg 500 miligramos
30471346 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL469350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-63-4
Fórmula molecular C22 H27 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 373.92
Sinónimo Lobeline hydrochloride, 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethyl]-1-methylpiperidin-2-yl]-1-phenylethanone hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(2R,6S)-6-[(2S)-2-hidroxi-2-feniletil]-1-metilpiperidina-2-il]-1-feniletanona; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@H](C[C@H](O)c2ccccc2)CCC[C@@H]1CC(=O)c3ccccc3
Specifikationer
Nombre del producto químico o material alpha-Lobeline hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1809
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.