Learn More
(±)-alfa-lipoamida, TRC
Código de producto. 30138527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138527 2.5 g 2.50 g
30133024 10 g 10 g
30009550 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4687102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940-69-2
Fórmula molecular C8H15NOS2
Peso molecular (g/mol) 205.34
Sinónimo 1,2-Dithiolane-3-pentanamide, 1,2-Dithiolane-3-valeramide, α-Lipamide, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanamide, (±)-1,2-Dithiolane-3-valeramide, (±)-Thioctic Acid Amide, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanamide, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeramide, DL-6,8-Thioctamide, DL-Lipoamide, DL-α-Lipoic Acid Amide, Lipamide, Lipoacin, Lipoamid, Lipoamide, Lipoicin, NSC 90787, Pathoclon, Thioami, Thioctamid, Thioctamide, Thioctic Acid Amide, Thioctic Amide, Thiotomin, Ticolin, Vitamin N, α-Lipoamide;
SMILES NC(CCCCC1CCSS1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-alpha-Lipoamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NOS2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H2,9,10)