Learn More
monohidrato de alfa-L-ramnosa, LoGiCal
Descripción
monohidrato de alfa-L-ramnosa
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Rhamnose, Monohydrate |
| CAS | 6155-35-7 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Rhamnose, Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H12 O5 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, hydrate (1:1), Rhamnopyranose, monohydrate, alpha-L- (8 CI), alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, monohydrate (9 CI), alpha-L-Rhamnopyranose monohydrate, alpha-L-Rhamnose monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10 H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| SMILES | O.C[C@@H]1 O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O |
| Nombre IUPAC | (2 R,3 R,4 R,5 R,6 S)-6-metiloxano-2,3,4,5-tetrol;hidrato |
| Mostrar más |