Learn More
Pentaacetato de alfa-L-idopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | a-L-Idopyranose, Pentaacetate |
| CAS | 2152-77-4 |
| Fórmula molecular | C16H22O11 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13+,14-,15+,16+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 390.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.1162 |