Learn More
Ácido alfa-cetoisovalérico, sal sódica (13C5), TRC
Código de producto. 30011809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011809 25 mg 25 miligramos
30011452 50 mg 50 miligramos
30004869 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011809 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCK54833025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1173018-24-0
Fórmula molecular C5H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 143.06
Sinónimo α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5
SMILES [Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;