Learn More
Ácido alfa-cetoisovalérico, sal sódica (13C5), TRC
Código de producto. 30011452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011452 50 mg 50 miligramos
30004869 100 mg 100 miligramos
30011809 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK54833050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173018-24-0
Fórmula molecular C5H7NaO3
Peso molecular (g/mol) 143.06
Sinónimo α-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt 13C5
SMILES [Na+].[13CH3][13CH]([13CH3])[13C](=O)[13C](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;