Learn More
Ácido alfa-cetoglutárico sal monosódica, TRC
Código de producto. 30393994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393994 1 g
30407750 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1912081G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22202-68-2
Fórmula molecular C5H5NaO5
Peso molecular (g/mol) 168.08
Sinónimo 2-Oxopentanedioic Acid Monosodium Salt, Monosodium 2-Oxoglutarate, Sodium Hydrogen alpha-Ketoglutarate
Nombre IUPAC sodio; 5-hidroxi-2,5-dioxopentanoato
SMILES [Na+].OC(=O)CCC(=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0035