Learn More
Ácido alfa-cetoglutarico, ácido libre, > 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15845168 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845168 500 g Frasco de plástico 500 g
15835168 100 g Frasco de plástico 100 g
15835308 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15845168 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J17950.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5H6O5
Peso molecular (g/mol) 146.098
Número MDL MFCD00004165
Clave InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoglutaric acid
Punto de fusión 113°C to 117°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 1705689
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino