Learn More
Dihidrato de sal disódica de ácido alfa-Cetoglutárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400297 100 g 100 g
15445419 1 g 1 g
15490287 25 g 25 g
15410297 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15400297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63154.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Dihidrato de sal disódica de ácido alfa-Cetoglutárico se utiliza como producto intermedio farmacéutico. Dihidrato de sal disódica de ácido α-Cetoglutarico es un reactivo adecuado utilizado en un estudio para investigar el papel del óxido nítrico (NO) en la fisiología y la bioquímica de los mastocitos.
Solubilidad
Soluble en agua (1 M).
Notas
Higroscópica. Almacenar en gas inerte. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-72-6
Fórmula molecular C5H4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 190.062
Número MDL MFCD00150702
Clave InChI YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
Nombre IUPAC disodio; 2-oxopentanodioato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (1 M).
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.09 (190.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo