Learn More
Ácido alfa-cetobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Ketobutyric Acid |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0317 |