Learn More
Ácido alfa-cetobutírico, TRC
Código de producto. 30135473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135473 100 g 100 g
30136425 5 g 5 g
17953435 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK175300100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-18-0
Fórmula molecular C4 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Sinónimo 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 2-Ketobutanoic Acid, 2-Ketobutyric Acid, 2-Oxo-n-butyric Acid, 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 3-Methylpyruvic Acid, NSC 60533, Propionylformic Acid, α-Ketobutyric Acid, α-Oxo-n-butyric Acid, α-Oxobutanoic Acid, α-Oxobutyric Acid, α-keto-n-Butyric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-oxobutanoico
SMILES CCC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Ketobutyric Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317