Learn More
Ácido Alfa-Keto Isovalérico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30012681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012681 100 mg 100 miligramos
30006265 1 g 1 g
30008145 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012681 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCK193500100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3715-29-5
Fórmula molecular C5 H7 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 138.1
Sinónimo Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Butyric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 3-Methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, Sodium dimethylpyruvate, Sodium α-ketoisovalerate, Sodium α-oxoisovalerate
Nombre IUPAC sodio; 3-metil-2-oxobutanoato
SMILES [Na+].CC(C)C(=O)C(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0293