Learn More
Ácido (-)-alfa-kainico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-alpha-Kainic Acid |
| CAS | 487-79-6 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid, 2-Carboxy-4-isopropenyl-3-pyrrolidineacetic Acid, (-)-Kainic Acid, (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-isopropenylpyrrolidine-3-acetic Acid, Digenic Acid, Digenin, Helminal, Kainic Acid, L-α-Kainic Acid, α-Kainic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15)/t6-,7+,9-/m0/s1 |
| SMILES | CC([C@H]1CN[C@H](C(O)=O)[C@H]1CC(O)=O)=C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S)-3-(carboximetil)-4-prop-1-en-2-ilpirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1001 |