Learn More
Ácido (-)-alfa-kainico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Alpha-Kainic Acid Monohydrate |
| CAS | 58002-62-3 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O4 . H2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid Hydrate, [2S-(2α,3β,4β)]-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1 |
| SMILES | O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,3S,4S)-3-(carboximetil)-4-prop-1-en-2-ilpirrolidina-2-carboxílico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 231.246 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.111 |