Learn More
Ácido alfa-isopropilfenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473087 25 g 25 g
11453087 1 g 1 g
11463087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16077.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3508-94-9 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
alpha-Isopropylphenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido alfa-isopropilfenilacético es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3508-94-9
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00021708
Clave InChI HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-isopropylphenylacetic acid, 2-isopropyl-2-phenylacetic acid, 3-methyl-2-phenyl-butyric acid, 3-methyl-2-phenylbutyric acid, butyric acid, 3-methyl-2-phenyl, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl, 2-phenylisovaleric acid, acmc-1bn3m, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl-9ci, alpha-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 19024
Nombre IUPAC Ácido 3-metil-2-fenilbutanoico
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Isopropylphenylacetic acid
Punto de fusión 57°C to 62°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2045915
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%