Learn More
Cloruro alfa-isopropilbenzilamina, TRC
Código de producto. 30133151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133151 500 mg 500 miligramos
30012096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822815500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24290-47-9
Fórmula molecular C10H15N•HCl
Peso molecular (g/mol) 149.233646
Sinónimo (2-Methyl-1-phenylpropyl)amine Hydrochloride, α-(1-Methylethyl)Benzenemethanamine Hydrochloride, α-Isopropylbenzylamine Hydrochloride, α-Isopropyl-benzylamine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 2-metil-1-fenilpropan-1-amina; Cloruro
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Isopropylbenzylamine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971