Learn More
Perclorato de alfa-isolupanina, TRC
Código de producto. 17973895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17973895 5 mg 5 miligramos
17905055 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8209005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14691-01-1
Fórmula molecular C15H24N2O . xHClO 4
Peso molecular (g/mol) 348.82
Sinónimo 11-Isolupanine Perchlorate, [7S-(7alpha,7aalpha,14alpha,14aalpha)]-Dodecahydro-7,14-Methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one Perchlorate;
Nombre IUPAC (7S,7aR,14S,14aR)-11-oxottradecahydro-2H-7,14-metanodipiriido[1,2-a:1',2'-e][1,5]perclorato de diazocina-5-io
SMILES O=C1N2[C@@](CCC1)([H])[C@@]3([H])C[C@@]([C@]4([H])[NH+](CCCC4)C3)([H])C2.O=Cl(=O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-alpha-Isolupanin Perchlorate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O.ClHO4/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;2-1(3,4)5/h11-14H,1-10H2;(H,2,3,4,5)/t11-,12-,13+,14+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1452
Porcentaje de pureza >95%