Learn More
Alfa-ionona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Ionone |
| CAS | 127-41-3 |
| Fórmula molecular | C13 H20 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (E)-alpha-Ionone, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (5E)-Ionone, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-α-Ionone, (±)-trans-α-Ionone, (±)-α-Ionone, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, trans-α-Ionone, α-Cyclocitrylideneacetone, α-Ionone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 192.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1514 |