Learn More
Ácido alfa-hiodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30006858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006858 100 mg 100 miligramos
30010277 5 g 5 g
30010261 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH998100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-49-8
Fórmula molecular C24 H40 O4
Peso molecular (g/mol) 392.57
Sinónimo (3alpha,5beta,6alpha)-3,6-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic Acid, 6alpha-Hydroxylithocholic Acid, 7-Deoxyhyocholic Acid, Hyodeoxycholic Acid, Hyodesoxycholic Acid, Iodeoxycholic Acid, NSC 60672;
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES [H][C@@]12C[C@H](O)[C@]3([H])C[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyodeoxycholic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2927