Learn More
Éster Metílico del Ácido Alfa-Hiodesoxicólico, TRC
Código de producto. 30408631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408631 1 g 1 g
30394986 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9981101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2868-48-6
Fórmula molecular C25H42O4
Peso molecular (g/mol) 406.6
Sinónimo Hyodeoxycholic Acid Methyl Ester, Methyl 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oate, Methyl 3alpha,6alpha-Dihydroxy-5beta-cholanate, Methyl 3alpha,6alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate, Methyl Hyodeoxycholanate, Methyl Hyodeoxycholate, alpha-Hyodeoxycholic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoato
SMILES COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Hyodeoxycholic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.3083