Learn More
Alfa-hidroximidazolam, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30461959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461959 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461959 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMID330FB1LM
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Alfa-hidroximidazolam, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Hydroxymidazolam
CAS 59468-90-5
Nombres de analitos o componentes alpha-Hydroxymidazolam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 Cl F N3 O
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-1-methanol, 1-Hydroxymidazolam, 1'-Hydroxymidazolam, Ro 21-6347, α-Hydroxymidazolam, alpha-Hydroxymidazolam
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4n12
Nombre IUPAC [8-cloro-6-(2-fluorofenil)-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepin-1-il]metanol
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 341.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0731 g/mol