Learn More
alfa-hidroximetil atropina, TRC
Código de producto. 30393458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393458 50 mg
30399099 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94640050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2515-36-8
Fórmula molecular C18 H25 N O4
Peso molecular (g/mol) 319.4
Sinónimo α-Hydroxymethyl Atropine, Hydracrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-2-phenyl-, 3α-tropanyl ester (7CI), alpha-Hydroxymethylatropine
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-fenilpropanoato
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(CO)(CO)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Hydroxymethyl Atropine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25NO4/c1-19-14-7-8-15(19)10-16(9-14)23-17(22)18(11-20,12-21)13-5-3-2-4-6-13/h2-6,14-16,20-21H,7-12H2,1H3/t14-,15+,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.1784