Learn More
Éster metílico del ácido alfa-(hidroxiimino)-1H-indol-3-acético, TRC
Código de producto. 30396203
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396203 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943280100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester
CAS 113975-75-0
Fórmula molecular C11H10N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Indole-3-acetic Acid Methyl Ester alpha-Oxime
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-11(14)10(13-15)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12,15H,1H3/b13-10+
SMILES COC(=O)\C(=N\O)\c1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC (2E)-2-hidroxiimino-2-(1H-indol-3-il)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 218.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0691