Learn More
Éster metílico del ácido alfa-(hidroxiimino)-1H-indol-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-(Hydroxyimino)-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 113975-75-0 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Indole-3-acetic Acid Methyl Ester alpha-Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-16-11(14)10(13-15)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12,15H,1H3/b13-10+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=N\O)\c1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-hidroxiimino-2-(1H-indol-3-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0691 |