Learn More
alfa-Hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10187890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10187890 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10187890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411900250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Hydroxyacetophenone
Nombre de nota 97%
CAS 582-24-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83°C to 88°C
Color Naranja a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O2
Número MDL MFCD00041829
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
Clave InChI ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
PubChem CID 68490
ChEBI CHEBI:28341
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.