Learn More
Alfa-Hidroxi Olopatadina (>90%), TRC
Código de producto. 30137414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137414 1 mg 1 miligramo
30008639 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9487711MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1331822-32-2
Fórmula molecular C21 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 353.41
Sinónimo 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, α-Hydroxyolopatadine
Nombre IUPAC 2-[11-[3-(dimetilamino)propilideno]-6H-benzo[c][1]benzoxepina-2-il]-2-hidroxiacético
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-hydroxy Olopatadine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1627