Learn More
alfa-hidroxi metoprolol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30007569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007569 50 mg 50 miligramos
30008480 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94839050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56392-16-6
Fórmula molecular C15 H25 N O4
Peso molecular (g/mol) 283.363
Sinónimo Benzenemethanol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-α-(methoxymethyl)- (9CI, ACI), 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-α-(methoxymethyl)benzenemethanol (ACI), 1-Isopropylamino-3-[4-(1-hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, H 119/66, α-Hydroxymetoprolol, (R,S)-α-Hydroxymetoprolol, α-Hydroxy Metoprolol, 1-[4-(1-Hydroxy-2-methoxy-ethyl)phenoxy]-3-(isopropylamino)propan-2-ol
Nombre IUPAC 1-[4-(1-hidroxi-2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES COCC(O)c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Hydroxy Metoprolol(Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.178
Porcentaje de pureza >95%