Learn More
Alfa-hidroxi-gamma-butirolactona, TRC
Código de producto. 30346390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30346390 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30346390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443818500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Fórmula molecular C4H6O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMILES OC1CCOC1=O
Nombre IUPAC 3-hidroxioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317