Learn More
alfa-hidroxi flurbiprofeno, TRC
Código de producto. 30138274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138274 2.5 g 2.50 g
30006723 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424452.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61466-95-3
Fórmula molecular C15 H13 F O3
Peso molecular (g/mol) 260.26
Sinónimo (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0849
Porcentaje de pureza >95%