Learn More
Éster 9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-ílico del ácido alfa-hidroxi-alfa-3-tienil-2-tiofenacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Hydroxy-alpha-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester |
| CAS | 783273-13-2 |
| Fórmula molecular | C18H19NO4S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO4S2/c1-19-12-7-11(8-13(19)16-15(12)23-16)22-17(20)18(21,10-4-6-24-9-10)14-3-2-5-25-14/h2-6,9,11-13,15-16,21H,7-8H2,1H3/t11?,12-,13?,15?,16?,18?/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CS1)(O)C2=CSC=C2)O[C@H]3CC4C(O5)C5[C@@H](C3)N4C |
| Peso molecular (g/mol) | 377.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.0755 |