Learn More
Alfa-hidroxi-4-(2-oxiranilmetoxi)-bencenoacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Hydroxy-4-(2-oxiranylmethoxy)-benzeneacetamide |
| CAS | 74908-88-6 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c12-11(14)10(13)7-1-3-8(4-2-7)15-5-9-6-16-9/h1-4,9-10,13H,5-6H2,(H2,12,14) |
| SMILES | O=C(N)C(O)C1=CC=C(OCC2OC2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.08 |