Learn More
Alfa-hidroxi-3-fenoxibencenoacetonitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Hydroxy-3-phenoxybenzeneacetonitrile |
| CAS | 39515-47-4 |
| Fórmula molecular | C14H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (RS)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, (m-Phenoxyphenyl)glycolonitrile, (±)-alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, 3-Phenoxy-alpha-cyanobenzyl Alcohol, 3-Phenoxybenzaldehyde Cyanohydrin, 3-Phenoxymandelonitrile, m-Phenoxybenzaldehyde Cyanohydrin, m-Phenoxymandelonitrile, alpha-Cyano-3-phenoxybenzyl Alcohol, alpha-Cyano-m-phenoxybenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO2/c15-10-14(16)11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14,16H |
| SMILES | OC(C#N)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.079 |