Learn More
Alfa-Hexilcinnamaldehído, TRC
Código de producto. 30395564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395564 500 g 500 g
30396555 100 g -
30392109 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH295705500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-86-0
Fórmula molecular C15 H20 O
Peso molecular (g/mol) 216.32
Sinónimo Hexylcinnamal, Octanal, 2-(phenylmethylene)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethylene)octanal (ACI), Cinnamaldehyde, α-hexyl- (6CI, 8CI), 2-Benzylideneoctanal, 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Hexylcinnamaldehyde, Hexyl cinnamal, Hexyl cinnamic aldehyde, NSC 406799, NSC 46150, α-Hexylcinnamaldehyde, α-Hexylcinnamic aldehyde, α-Hexylcinnamyl aldehyde, α-n-Hexyl-β-phenylacrolein, α-n-Hexylcinnamaldehyde
Nombre IUPAC (2E)-2-benzilideneoctanal
SMILES CCCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylcinnamaldehyde
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1514