Learn More
Alpha-Hederin, TRC
Código de producto. 17994505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994505 5 mg 5 miligramos
17991255 50 mg 50 miligramos
17931795 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1299955MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27013-91-8
Fórmula molecular C41 H66 O12
Peso molecular (g/mol) 750.96
Sinónimo Olean-12-en-28-oic acid, 3-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxy-, (3β,4α)-, α-Hederin (7CI,8CI), (+)-Dipsacobioside, (3β,4α)-3-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, 23-Hydroxy-3β-[(O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosyl)oxy]olean-12-en-28-oic acid, 3-O-α-L-Rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosylhederagenin, Akebia saponin PD, Akeboside Stc, Cephalaroside C, Dipsacobioside, Dipsacoside A, Dipsacus saponin L, Glycoside L-E1, Hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1 → 2)-α-L-arabinopyranoside, Hederoside C, Helixin, Kalopanaxsaponin A, Kizuta saponin K6, Koronaroside A, NSC 106553, Nepalin 2, Prosapogenin CP3b, Pulsatilla saponin A, Sapindoside A, Tauroside E
Nombre IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihidroxi-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-9-(hidroximetil)-2,6a,6b,9,12a-hexametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@H]2O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]5(C)[C@@H]4CC=C6[C@@H]7CC(C)(C)CC[C@@]7(CC[C@@]56C)C(=O)O)[C@]3(C)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Hederin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H66O12/c1-21-28(44)30(46)31(47)33(51-21)53-32-29(45)24(43)19-50-34(32)52-27-11-12-37(4)25(38(27,5)20-42)10-13-40(7)26(37)9-8-22-23-18-36(2,3)14-16-41(23,35(48)49)17-15-39(22,40)6/h8,21,23-34,42-47H,9-20H2,1-7H3,(H,48,49)/t21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,37-,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.4554
Porcentaje de pureza >95%