Learn More
alpha-Hederin, MedChemExpress
Descripción
alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Hederin |
| CAS | 27013-91-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H66O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-Hederin |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.16 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC[C@@]1(C)[C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5(C(O)=O)CCC(C)(C)C[C@@]5([H])C4=CC[C@]3([H])[C@@]2(C)CC[C@@H]1O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7 |
| Peso molecular (g/mol) | 750.96 |
| Mostrar más |