Learn More
Alfa-Guaiene (>85%), TRC
Código de producto. 30138384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138384 100 mg 100 miligramos
30011934 50 mg 50 miligramos
30011252 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG811003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3691-12-1
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo Guaia-1(5),11-diene, (1S,4S,7R)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-[1S-(1alpha,4alpha,7alpha)] azulene
Nombre IUPAC (1S,4S,7R)-1,4-dimetil-7-prop-1-en-2-il-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidroazuleno
SMILES C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Guaiene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878