Learn More
Alfa-Galactosil-C18-ceramida, TRC
Código de producto. 30400953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400953 10 mg
30400843 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18495010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148347-40-4
Fórmula molecular C42H81NO8
Peso molecular (g/mol) 728.09
Nombre IUPAC N-[(E,2S,3R)-3-hidroxi-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxanoxan-2-il]oxioctadec-4-en-2-il]octadecanamida
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Galactosyl-C18-ceramide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37+,39-,40-,41+,42-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 727.5962