Learn More
Alfa-Furil, TRC
Código de producto. 30404942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404942 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30404942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF8615002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Furil
CAS 492-94-4
Fórmula molecular C10H6O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,2-Di-2-furanyl-1,2-ethanedione, Furil, 1,2-Bis(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(furan-2-yl)ethanedione, 1,2-Di(2-furanyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Di(2-furyl)ethanedione, 1,2-Di(furan-2-yl)ethane-1,2-dione, 1,2-Di-2-furylethane-1,2-dione, 2,2'-Furil, Bipyromucyl, Di-2-furanylethanedione, Difuranylglyoxal, NSC 5561
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(7-3-1-5-13-7)10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H
SMILES O=C(C(=O)c1occc1)c2occc2
Peso molecular (g/mol) 190.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266