Learn More
Alfa-Fructoselysina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138633 2.5 mg 2.50 miligramo
30133090 50 mg 50 miligramos
30007469 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7957002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96192-34-6
Fórmula molecular C12H24N2O7 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 308.3323646
Sinónimo (S)-1-[(5-Amino-1-carboxypentyl)amino]-1-deoxy-D-fructose Dihydrochloride, Fructoselysine Dihydrochloride, Fructosyllysine Dihydrochloride, Nα-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-lysine Dihydrochloride;
SMILES OC1(CN[C@H](C(O)=O)CCCCN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1>>OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)C(O)(CN[C@H](C(O)=O)CCCCN)O2
Specifications
Nombre del producto químico o material alpha-Fructoselysine Dihydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O7/c13-4-2-1-3-7(11(18)19)14-6-12(20)10(17)9(16)8(15)5-21-12/h7-10,14-17,20H,1-6,13H2,(H,18,19)/t7-,8+,9+,10-,12?/m0/s1