Learn More
Alfa-Fructoselysina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133090 50 mg 50 miligramos
30138633 2.5 mg 2.50 miligramo
30007469 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133090 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF79570050MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96192-34-6
Fórmula molecular C12H24N2O7 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 308.3323646
Sinónimo (S)-1-[(5-Amino-1-carboxypentyl)amino]-1-deoxy-D-fructose Dihydrochloride, Fructoselysine Dihydrochloride, Fructosyllysine Dihydrochloride, Nα-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-lysine Dihydrochloride;
SMILES OC1(CN[C@H](C(O)=O)CCCCN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO1>>OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)C(O)(CN[C@H](C(O)=O)CCCCN)O2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material alpha-Fructoselysine Dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O7/c13-4-2-1-3-7(11(18)19)14-6-12(20)10(17)9(16)8(15)5-21-12/h7-10,14-17,20H,1-6,13H2,(H,18,19)/t7-,8+,9+,10-,12?/m0/s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.