Learn More
Ácido alfa-fluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341397 500 mg 500 miligramos
11361397 100 mg 100 miligramos
11351397 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01745.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1578-63-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1578-63-8
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00004221
Clave InChI ATPPNMLQNZHDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alpha-fluorophenylacetic acid, fluorophenylacetic acid, fluoro phenyl acetic acid, .alpha.-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-fluoro, fluorophenyl acetic acid, a-fluorophenylacetic acid, a-fluorobenzeneacetic acid, a-fluorophenyl acetic acid, acmc-1bt6i
PubChem CID 102649
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-2-fenilacético
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 78°C to 82°C
Cantidad 500 mg
Número UN UN2811
Beilstein 2087378
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%