Learn More
alfa-fluoro-beta-alanina, TRC
Código de producto. 30003765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003765 250 mg 250 miligramos
30004803 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587350250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3821-81-6
Fórmula molecular C3 H6 F N O2
Peso molecular (g/mol) 107.08
Sinónimo Propanoic acid, 3-amino-2-fluoro-, β-Alanine, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-fluoropropanoic acid, 2-Fluoro-β-alanine, Fluoro-β-alanine, α-Fluoro-β-alanine
Nombre IUPAC Ácido 3-amino-2-fluoropropanoico
SMILES NCC(F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Fluoro-beta-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0383