Learn More
(±)-alfa-Fenchol, TRC
Código de producto. 30179194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179194 100 mg 100 miligramos
30179153 1 g 1 g
30178976 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF247460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14575-74-7
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.24932
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, (1R,2R,4S)-rel- (9CI, ACI), 2-Norbornanol, 1,3,3-trimethyl-, endo- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-trimethyl-, endo- (ZCI), rel-(1R,2R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol (ACI), (±)-α-Fenchol, dl-α-Fenchol, endo-Fenchol, α-Fenchol, α-Fenchyl alcohol, (±)-α-Fenchyl alcohol, (±)-alpha-Fenchol
Nombre IUPAC rac-(1R,2R,4S)-1,3,3-trimetilnorbornano-2-ol
SMILES C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)[C@@H]2O ∣r∣
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Alpha-Fenchyl Alcohol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358