Learn More
alfa-farneseno (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-Farnesene |
| CAS | 502-61-4 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans,trans-alpha-Farnesene, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (3E,6E)-, 1,3,6,10-Dodecatetraene, 3,7,11-trimethyl-, (E,E)- (8CI), Farnesene (6CI), (3E,6E)-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, (3E,6E)-α-Farnesene, (E,E)-α-Farnesene, alpha-Farnesene, trans,trans-α-Farnesene, trans-2,6,10-Trimethyl-2,6,9,11-dodecatetraene, trans-3,7,11-Trimethyl-1,3,6,10-dodecatetraene, trans-α-Farnesene, α-Farnesene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9-10,12H,1,7-8,11H2,2-5H3/b14-10+,15-12+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\C\C=C(/C)\C=C)\C)C |
| Nombre IUPAC | (3E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-1,3,6,10-tetraeno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |