Learn More
Alfa-Etopósido, TRC
Código de producto. 30132470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132470 1 mg 1 miligramo
30009380 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9337451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100007-53-2
Fórmula molecular C29H32O13
Peso molecular (g/mol) 588.56
Sinónimo (5R,5aR,8aR,9S)-9-[[4,6-O-(1R)-Ethylidene-α-D-glucopyranosyl]oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one Deriv.
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Etoposide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25+,26-,27-,29+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.1843