Learn More
Clorhidrato de alfa-etil-alfa-(1-demetiletil)-verapamilo clorhidrato, TRC
Código de producto. 30383069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383069 2.5 mg
30374696 25 mg
30380907 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9131002.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 190850-49-8
Fórmula molecular C26H36N2O4.HCl
Peso molecular (g/mol) 477.04
Sinónimo (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl](methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. H (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil-metilamino]-2-etilpentanonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.CCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2
Specifications
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[(2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl)(methyl)amino]-2-ethylpentanenitrile Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-7-26(19-27,21-10-12-23(30-4)25(18-21)32-6)14-8-15-28(2)16-13-20-9-11-22(29-3)24(17-20)31-5;/h9-12,17-18H,7-8,13-16H2,1-6H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.2442