Learn More
Alpha-Estradiol, MedChemExpress
Código de producto. 16498126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498126 100 mg 100 miligramos
16412046 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0141A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Alfatradiol Epiestradiol Epiestrol
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (229.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 272.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.38
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation