Learn More
Acetato de alfa-epoxiabiraterona, TRC
Código de producto. 30136421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136421 100 mg 100 miligramos
30011014 50 mg 50 miligramos
30012242 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE589090100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2484719-11-9
Fórmula molecular C26 H33 N O3
Peso molecular (g/mol) 407.55
Sinónimo (4S,6aR,6bS,8aS,8bR,9aR,10aS,10bR)-6a,8a-Dimethyl-8b-(pyridin-3-yl)-3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,9a,10,10a,10b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-b]oxiren-4-yl Acetate
Nombre IUPAC [(1R,2S,4R,6R,7S,10S,11R,14S)-7,11-dimetil-6-(3-piridilo)-5-oxapentecyclo[8.8.0.0^{2,7}.0^{4,6}.0^{11,16}]octadec-16-en-14-yl] acetato
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](O5)[C@]45C6=CC=CN=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Epoxyabiraterone Acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO3/c1-16(28)29-19-8-10-24(2)17(13-19)6-7-20-21(24)9-11-25(3)22(20)14-23-26(25,30-23)18-5-4-12-27-15-18/h4-6,12,15,19-23H,7-11,13-14H2,1-3H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.246