Learn More
alfa-endosulfán, TRC
Código de producto. 30385921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385921 2.5 g
30386840 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5555102.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959-98-8
Fórmula molecular C9 H6 Cl6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 406.93
Sinónimo 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, (3α,5aβ,6α,9α,9aβ)-, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite, endo- (8CI), Endosulfan A (7CI), Endosulfan 1, Endosulfan I, Endosulphan I, Thiodan I, α-Benzoepin, α-ES, α-Endosulfan, α-Thiodan, β-Thionex
Nombre IUPAC (3,5a,6,9,9,9a α αβ αβ)-6,7,8,9,10,10-hexacloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxatiepina 3-óxido
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3CO[S@@](=O)OC[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Endosulfan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3-,4+,7-,8+,19+
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.8169
Porcentaje de pureza >95%